2,5-Dimethylfuran ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 625-86-5
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Flash Point: 1°(33°F)
Refractive Index: 1.4410
Melting Point: -62°
Boiling Point: 92-93°
Beilstein Reference: 106449
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00003250
Formula:
C₆H₈O Punto di ebollizione: 92…93 °C Punto di fusione: –62 °C Densità: 0,903 Flash Pt: 1 °C (33 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003250 CAS Number: 625-86-5 EINECS: 210-914-3 UN: 3271 ADR: 3,II |