2,5-Dimethylfuran 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
176030250
176031000
176035000
ACRO176030250EA
48.1
EUR
ACRO176030250
ACRO176031000
ACRO176035000
2,5-Dimethylfuran 99%
2,5-Dimethylfuran
Formula:
C₆H₈O Peso molecolare: 96,13 g/mol Punto di ebollizione: 92…94 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –62 °C Densità: 0,9 g/cm³ Flash Pt: –1 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003250 CAS Number: 625-86-5 EINECS: 210-914-3 UN: 1993 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to amber Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Titration RCOCl | ≥99.4 % |