5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
Formula:
C₆H₆O₃ Peso molecolare: 126.11 g/mol Punto di ebollizione: 114…116 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 30…34 °C Flash Pt: 79 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00003234 CAS Number: 67-47-0 EINECS: 200-654-9 Merck Index: 13,04857 |
Appearance | Colorless to white to yellow to orange to brown Liquid or crystalline powder and/or chunks or fused solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 28 to 34 °C |
GC | ≥99.50 % |