5-Ethyl-2-furaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 23074-10-4
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 79-81°/12mm
Beilstein Reference: 1982
MDL No.: MFCD00030605
Formula:
C₇H₈O₂ Punto di ebollizione: 79…81 °C (12 mmHg) Densità: 1,055 Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00030605 CAS Number: 23074-10-4 EINECS: 245-411-8 |