Stampa…
2-Furaldeide ≥98% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
31305.A1 31305.30
31305.A1EA 234 EUR
31305.A1 31305.30
2-Furaldeide ≥98% ACS
2-Furaldeide
Purity: 98% min CAS No.: 98-01-1 Molecular Formula: C5H4O2 Formula Weight: 96.09 Flash Point: 60°(140°F) Physical Form: Liquid Density: 1.159 Refractive Index: 1.5261 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Yellow to brown Odour: Almond-like Melting Point: -38° Boiling Point: 162° Beilstein Reference: 105755 Merck Reference: 14,4304 UN No.: 1199 MDL No.: MFCD00003229
Formula: C₅H₄O₂
Punto di ebollizione: 162 °C
Punto di fusione: –38 °C
Densità: 1,159
Flash Pt: 60 °C (140 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003229
CAS Number: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,4304