Stampa…
5-Bromo-2-furaldehyde ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromofuran-2-carbaldehyde, 5-Bromofurfural
Stabilization: stabilizzato con etanolo
B22536.09 B22536.18
B22536.09EA 84.8 EUR
B22536.09 B22536.18
5-Bromo-2-furaldehyde ≥98% stabilizzato
5-Bromo-2-furaldehyde
Stabilized with 2% ethanol
Purity: 98% CAS No.: 1899-24-7 Molecular Formula: C5H3BrO2 Formula Weight: 174.98 Melting Point: 82-85° Boiling Point: 112°/6mm MDL No.: MFCD00159501
Formula: C₅H₃BrO₂
Peso molecolare: 174,98 g/mol
Punto di ebollizione: 112 °C (6 mmHg)
Punto di fusione: 82…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159501
CAS Number: 1899-24-7