Stampa…
5-Bromo-2-furaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromofuran-2-carbaldehyde, 5-Bromofurfural
329520100 329520010
ACRO329520100EA 136 EUR
ACRO329520100 ACRO329520010
5-Bromo-2-furaldehyde 97%
5-Bromo-2-furaldehyde
Formula: C₅H₃BrO₂
Peso molecolare: 174,98 g/mol
Punto di ebollizione: 201 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 80…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00159501
CAS Number: 1899-24-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 85 °C
GC ≥96.0 %