1,3-Dithiane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
A10505.06
A10505.14
A10505.22
A10505.06EA
52.5
EUR
A10505.06
A10505.14
A10505.22
1,3-Dithiane ≥98%
1,3-Dithiane
Purity: 98%
CAS No.: 505-23-7
Molecular Formula: C4H8S2
Formula Weight: 120.24
Flash Point: 90°(194°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 207-208°
Beilstein Reference: 102534
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00006654
Formula:
C₄H₈S₂ Peso molecolare: 120,24 g/mol Punto di ebollizione: 207…208 °C Punto di fusione: 52…55 °C Densità: 1,36 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006654 CAS Number: 505-23-7 EINECS: 208-006-7 UN: 3335 ADR: 9,III |