Etilene carbonato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 96-49-1
Molecular Formula: C3H4O3
Formula Weight: 88.06
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: 35-37°
Boiling Point: 244-245°
Solubility: Miscible (40%) with water, alchohol ethyl acetate, benzene and chloroform. Soluble in ether, n-Butanol, and carbon tetrachloride.
Beilstein Reference: 106249
MDL No.: MFCD00005382
Formula:
C₃H₄O₃ Punto di ebollizione: 244…245 °C Punto di fusione: 35…37 °C Densità: 1,320 Flash Pt: 160 °C (320 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005382 CAS Number: 96-49-1 EINECS: 202-510-0 |