Stampa…
Propilene carbonato 99.5%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
131560025 131565000 131560010 131560100
ACRO131560025EA 118 EUR
ACRO131560025 ACRO131565000 ACRO131560010 ACRO131560100
Propilene carbonato 99.5%
Propilene carbonato
Formula: C₄H₆O₃
Peso molecolare: 102,09 g/mol
Punto di ebollizione: 240…243 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –49 °C
Densità: 1,204 g/cm³
Flash Pt: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005385
CAS Number: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤40 APHA