Fluoresceina ≥90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 90+%
CAS No.: 2321-07-5
Molecular Formula: C20H12O5
Formula Weight: 332.32
Melting Point: 320°
Beilstein Reference: 94324
Merck Reference: 14,4159
MDL No.: MFCD00005050
Formula:
C₂₀H₁₂O₅ Punto di fusione: 320 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005050 CAS Number: 2321-07-5 EINECS: 219-031-8 Merck Index: 14,4159 |