Xantidrolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol, 9H-Xanthen-9-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 90-46-0
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 122-126°
Beilstein Reference: 10395
MDL No.: MFCD00005057
Formula:
C₁₃H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 338 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 122…126 °C |
MDL Number:
MFCD00005057 CAS Number: 90-46-0 EINECS: 201-996-1 |