Stampa…
Xantidrolo 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol, 9H-Xanthen-9-ol
271520050 271520250
ACRO271520050EA 63.8 EUR
ACRO271520050 ACRO271520250
Xantidrolo 97+%
Xantidrolo
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 338 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 124…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005057
CAS Number: 90-46-0
EINECS: 201-996-1
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
HPLC ≥97.0 %