Xanthene-9-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 82-07-5
Molecular Formula: C14H10O3
Formula Weight: 226.23
Melting Point: ca 217° dec.
Beilstein Reference: 174414
Formula:
C₁₄H₁₀O₃ Punto di fusione: ∼ 217 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005059 CAS Number: 82-07-5 EINECS: 201-394-9 |