Stampa…
Dibenzofurano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Dibenzo[b,d]furan
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20408.0005 8.20408.0250
8.20408.0005EA 33.1 EUR
8.20408.0005 8.20408.0250
Dibenzofurano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Dibenzofurano
Formula: C₁₂H₈O
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Punto di ebollizione: 285 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 79…82 °C
Densità: 0,966 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004968
CAS Number: 132-64-9
EINECS: 205-071-3
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 79 - 82 °C
Molar Mass 168.19 g/mol
Boiling Point 287 - 289 °C
Flash Point 148 °C
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Diphenylene oxide
Hill Formula C12H8O