Dibenzofurano ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Dibenzo[b,d]furan
Purity: 98%
CAS No.: 132-64-9
Molecular Formula: C12H8O
Formula Weight: 168.20
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 78-83°
Boiling Point: 287-289°
Beilstein Reference: 121100
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004968
Formula:
C₁₂H₈O Peso molecolare: 168,19 g/mol Punto di ebollizione: 287…289 °C Punto di fusione: 78…83 °C Densità: 1,3 Flash Pt: 130 °C (266 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004968 CAS Number: 132-64-9 EINECS: 205-071-3 ADR: 9,III |