9-Fluorenylmethanol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 24324-17-2
Molecular Formula: C14H12O
Formula Weight: 196.25
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 2330017
Formula:
C₁₄H₁₂O Punto di ebollizione: 337 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 102…106 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001139 CAS Number: 24324-17-2 EINECS: 246-167-5 |