Stampa…
9-Fluorenylmethanol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
170930010 170930100 170930050 170930500
ACRO170930010EA 25.6 EUR
ACRO170930010 ACRO170930100 ACRO170930050 ACRO170930500
9-Fluorenylmethanol 99%
9-Fluorenylmethanol
Formula: C₁₄H₁₂O
Punto di ebollizione: 337 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 104…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001139
CAS Number: 24324-17-2
EINECS: 246-167-5
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 107 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +293° to +303° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O)