Stampa…
2-Methyl-9,10-anthraquinone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Methylanthraquinone, 2-Methylanthracene-9,10-Dione
A14502.0B A14502.18 A14502.30
A14502.0BEA 348 EUR
A14502.0B A14502.18 A14502.30
2-Methyl-9,10-anthraquinone ≥97%
2-Methyl-9,10-anthraquinone
Purity: 97% CAS No.: 84-54-8 Molecular Formula: C15H10O2 Formula Weight: 222.24 Flash Point: 209°(408°F) Melting Point: 170-174° Beilstein Reference: 2050523 Merck Reference: 14,6021 MDL No.: MFCD00001235
Formula: C₁₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 222,24 g/mol
Punto di ebollizione: 236…238 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 170…174 °C
Densità: 1,365 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 209 °C (408 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001235
CAS Number: 84-54-8
EINECS: 201-539-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,6021