2-Ethyl-9,10-anthraquinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Ethylanthracene-9,10-dione, 2-Ethylanthraquinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₆H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 415 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 107…110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001237 CAS Number: 84-51-5 EINECS: 201-535-4 UN: 3077 ADR: 9,III |
Solubility | 0.0007 g/l (20 °C) |
Melting Point | 107 - 110 °C |
Molar Mass | 236.26 g/mol |
Bulk Density | 650 kg/m3 |
Boiling Point | 180 - 190 °C |
Vapor Pressure | 0.00056 hPa (70 °C) |
Flash Point |
|
Ignition Point | 485 °C |
Hill Formula | C16H12O2 |