Stampa…
Fluorene 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 9H-Fluorene, Diphenylenmethane
156130250 156131000 156135000
ACRO156130250EA 26.1 EUR
ACRO156130250 ACRO156131000 ACRO156135000
Fluorene 98+%
Fluorene
Formula: C₁₃H₁₀
Peso molecolare: 166,22 g/mol
Punto di ebollizione: 295 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 112…116 °C
Densità: 1,2 g/cm³
Flash Pt: 151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001111
CAS Number: 86-73-7
EINECS: 201-695-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04181
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥98.0 %