Stampa…
2-Aminofluorene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 9H-Fluoren-2-amine, 2-Fluorenamine, Fluoren-2-ylamine
B22769.03 B22769.06 B22769.14
B22769.03EA 21.8 EUR
B22769.03 B22769.06 B22769.14
2-Aminofluorene 98%
2-Aminofluorene
Purity: 98% CAS No.: 153-78-6 Molecular Formula: C13H11N Formula Weight: 181.24 Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 1945861
Formula: C₁₃H₁₁N
Peso molecolare: 181.24 g/mol
Punto di ebollizione: 327
Punto di fusione: 126…130 °C
Densità: 1.281 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001125
CAS Number: 153-78-6
EINECS: 205-817-8