Stampa…
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12001.22 A12001.36
A12001.22EA 46.5 EUR
A12001.22 A12001.36
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Purity: 95% CAS No.: 117-10-2 Molecular Formula: C14H8O4 Formula Weight: 240.21 Melting Point: 191-193° subl. Beilstein Reference: 2054727 Merck Reference: 14,2815 MDL No.: MFCD00001211
Formula: C₁₄H₈O₄
Punto di fusione: 193…196 °C (subl.)
Densità: 1,537 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001211
CAS Number: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Merck Index: 14,2815