Stampa…
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
114830050 114831000 114835000
ACRO114830050EA 29.4 EUR
ACRO114830050 ACRO114831000 ACRO114835000
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₈O₄
Punto di fusione: 190…195 °C
Densità: 1,537 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >200 °C
MDL Number: MFCD00001211
CAS Number: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Merck Index: 13,02841
Visualizza i codici
Appearance Yellow-green to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
HPLC ≥94 %