1,4-Diamino-9,10-anthraquinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42128.0025
8.42128.0100
8.42128.0025EA
54.4
EUR
8.42128.0025
8.42128.0100
1,4-Diamino-9,10-anthraquinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,4-Diamino-9,10-anthraquinone
Formula:
C₁₄H₁₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001224 CAS Number: 128-95-0 EINECS: 204-922-6 |