Stampa…
1,5-Diamino-9,10-anthraquinone ≥90%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,5-Diaminoanthraquinone
A18840.22 A18840.14
A18840.22EA 202 EUR
A18840.22 A18840.14
1,5-Diamino-9,10-anthraquinone ≥90%
1,5-Diamino-9,10-anthraquinone
Purity: 97% CAS No.: 129-44-2 Molecular Formula: C14H10N2O2 Formula Weight: 238.25 Odour: Odourless Melting Point: ca 320° dec. MDL No.: MFCD00001226
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 238,25 g/mol
Punto di fusione: ∼ 320 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001226
CAS Number: 129-44-2
EINECS: 204-947-2