Stampa…
9,10-Antrachinone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Anthracene-9,10-dione, Anthraquinone
104930010 104932500 104930500
104930010.EA 85 EUR
104930010. 104932500. 104930500.
9,10-Antrachinone 98%
9,10-Antrachinone
Formula: C₁₄H₈O₂
Peso molecolare: 208,22 g/mol
Punto di ebollizione: 379…381 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 283…288 °C
Densità: 1,419 to 1.438 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001188
CAS Number: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692
Visualizza i codici
Appearance Yellow-green to tan to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 283 to 288 °C
HPLC ≥97.5 %