Stampa…
9,10-Phenanthrenequinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Phenanthrene-9,10-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07564.0025 8.07564.0100
8.07564.0025EA 99.7 EUR
8.07564.0025 8.07564.0100
9,10-Phenanthrenequinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
9,10-Phenanthrenequinone
Formula: C₁₄H₈O₂
Peso molecolare: 208,22 g/mol
Punto di ebollizione: 360 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 203…206 °C
Densità: 1,4045 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001163
CAS Number: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07355
Visualizza i codici
Solubility 7.5 mg/l (25 °C)
Melting Point 203 - 206 °C
Molar Mass 208.21 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 360 °C
Flash Point 245 °C
Ignition Point 630 °C DIN 51794