Stampa…
9,10-Phenanthrenequinone 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenanthrene-9,10-dione
A11762.06 A11762.14 A11762.22
A11762.06EA 30.8 EUR
A11762.06 A11762.14 A11762.22
9,10-Phenanthrenequinone 95%
9,10-Phenanthrenequinone
Purity: 95% CAS No.: 84-11-7 Molecular Formula: C14H8O2 Formula Weight: 208.22 Flash Point: 245°(473°F) Melting Point: 207-212° Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 608838 Merck Reference: 14,7213 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001163
Formula: C₁₄H₈O₂
Peso molecolare: 208,22 g/mol
Punto di ebollizione: >360 °C
Punto di fusione: 207…212 °C
Densità: 1,405
Flash Pt: 245 °C (473 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001163
CAS Number: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,7213