Stampa…
9,10-Phenanthrenequinone 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
168790250 168791000
ACRO168790250EA 66.9 EUR
ACRO168790250 ACRO168791000
9,10-Phenanthrenequinone 95%
9,10-Phenanthrenequinone
Formula: C₁₄H₈O₂
Punto di ebollizione: 360 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 201…211 °C
Densità: 1,4045 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001163
CAS Number: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07355
Visualizza i codici
Appearance Orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 211 °C
HPLC ≥94 %