9-Fluorenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
9H-Fluoren-9-one
Purity: 98+%
CAS No.: 486-25-9
Molecular Formula: C13H8O
Formula Weight: 180.21
Flash Point: 163°(325°F)
Physical Form: Cryst powder or flakes
Density: 0.9
Appearance: Yellow
Melting Point: 82-85°
Boiling Point: 342°
Beilstein Reference: 1636531
MDL No.: MFCD00001141
Formula:
C₁₃H₈O Peso molecolare: 180,21 g/mol Punto di ebollizione: 342 °C Punto di fusione: 82…85 °C Densità: 0,9 Flash Pt: 163 °C (325 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001141 CAS Number: 486-25-9 EINECS: 207-630-7 |