Stampa…
9-Fluorenone 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 9H-Fluoren-9-one
119201000 119205000 119200025
ACRO119201000EA 32 EUR
ACRO119201000 ACRO119205000 ACRO119200025
9-Fluorenone 99+%
9-Fluorenone
Formula: C₁₃H₈O
Peso molecolare: 180,21 g/mol
Punto di ebollizione: 342 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 81…85 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001141
CAS Number: 486-25-9
EINECS: 207-630-7
UN: 3077
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure