Dibenzosuberone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one, 5-Dibenzosuberone, Dibenzo[b,f]cycloheptan-1-one
Purity: 97%
CAS No.: 1210-35-1
Molecular Formula: C15H12O
Formula Weight: 208.26
Flash Point: 200°(392°F)
Refractive Index: 1.6340
Melting Point: 32-34°
Boiling Point: 147-149°/0.3mm
Beilstein Reference: 1454355
MDL No.: MFCD00003587
Formula:
C₁₅H₁₂O Peso molecolare: 208.26 g/mol Punto di ebollizione: 147…149 °C (0.3 mmHg) Punto di fusione: 32…34 °C Densità: 1.156 Flash Pt: 200 °C (392 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003587 CAS Number: 1210-35-1 EINECS: 214-912-3 |