Stampa…

1-Chloro-9,10-anthraquinone per sintesi

Fornitore: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.21723.9025
8.21723.9025EA 0 EUR
8.21723.9025
1-Chloro-9,10-anthraquinone per sintesi
1-Chloro-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₇ClO₂
Punto di ebollizione: 264 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 158…161 °C
Densità: 1,548 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001189
CAS Number: 82-44-0
EINECS: 201-421-4

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 158 - 161 °C
Molar Mass 242.66 g/mol
Hill Formula C14H7ClO2


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR