Stampa…
1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,5-Dichloroanthraquinone
A19534.18 A19534.30
A19534.18EA 44.1 EUR
A19534.18 A19534.30
1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone 96%
1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone
Purity: 96% CAS No.: 82-46-2 Molecular Formula: C14H6Cl2O2 Formula Weight: 277.11 Melting Point: 245-249° Beilstein Reference: 402592
Formula: C₁₄H₆Cl₂O₂
Peso molecolare: 277,11 g/mol
Punto di ebollizione: 401 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 245…249 °C
Densità: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001190
CAS Number: 82-46-2
EINECS: 201-424-0