2,7-Dibromo-9-fluorenone 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 14348-75-5
Molecular Formula: C13H6Br2O
Formula Weight: 337.99
Melting Point: 195-196°
MDL No.: MFCD00010790
Formula:
C₁₃H₆Br₂O Punto di fusione: 195…196 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010790 CAS Number: 14348-75-5 |