4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₈H₃₆N₂O₆ Punto di fusione: 69…71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005111 CAS Number: 23978-09-8 EINECS: 245-962-4 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |