Stampa…
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222) ≥99% (by GC) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Kryptofix 222, Cryptand 222, (2.2.2)Cryptand
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10647.0001 8.10647.0050 8.10647.0200 8.10647.0005 8.10647.0500 8.10647.8250 8.10647.1000
8.10647.0001EA 156 EUR
8.10647.0001 8.10647.0050 8.10647.0200 8.10647.0005 8.10647.0500 8.10647.8250 8.10647.1000
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222) ≥99% (by GC) per sintesi, Sigma-Aldrich®
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222)
Formula: C₁₈H₃₆N₂O₆
Peso molecolare: 376,49 g/mol
Punto di fusione: 69…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005111
CAS Number: 23978-09-8
EINECS: 245-962-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a74ac532561e4fecf111f3260b402bcd1fb0af9&vid=956081ac8942d7077f66ad5a9c2af8f6e204a7eb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) ≥ 99
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting range (°C) 70 - 73