Stampa…
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222) 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Kryptofix 222, Cryptand 222, (2.2.2)Cryptand
291950010 291950050 291952500
ACRO291950010EA 160 EUR
ACRO291950010 ACRO291950050 ACRO291952500
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222) 98%
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222)
Formula: C₁₈H₃₆N₂O₆
Peso molecolare: 376,49 g/mol
Punto di fusione: 68…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005111
CAS Number: 23978-09-8
EINECS: 245-962-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a74ac532561e4fecf111f3260b402bcd1fb0af9&vid=956081ac8942d7077f66ad5a9c2af8f6e204a7eb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %