1-Phenylpiperazine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-Phenylpiperazine
Purity: 98+%
CAS No.: 92-54-6
Molecular Formula: C10H14N2
Formula Weight: 162.24
Flash Point: 141°(286°F)
Refractive Index: 1.5880
Melting Point: 17-19°
Boiling Point: 285-286°
Beilstein Reference: 132157
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00005957
Formula:
C₁₀H₁₄N₂ Peso molecolare: 162,23 g/mol Punto di ebollizione: 285…286 °C Punto di fusione: 17…19 °C Densità: 1,064 Flash Pt: 141 °C (286 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005957 CAS Number: 92-54-6 EINECS: 202-165-6 UN: 2927 ADR: 6.1,II |