1,3-Dimethylbarbituric acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₈N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006675 CAS Number: 769-42-6 EINECS: 212-211-7 |
Solubility | 60 g/l (20 °C) |
Melting Point | 120 - 124 °C |
Molar Mass | 156.14 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
pH | 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |