Stampa…
1-Methylpiperazine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
M0553-25ML M0553-500ML M0553-100ML
TCIAM0553-25MLEA 17 EUR
TCIAM0553-25ML TCIAM0553-500ML TCIAM0553-100ML
1-Methylpiperazine ≥98.0% (by GC)
1-Methylpiperazine
Formula: C₅H₁₂N₂
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Punto di ebollizione: 137°C
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 0,9085 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 42°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005966
CAS Number: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
UN: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a6a8acf40824db0ae74d15c5399ab06910c7653&vid=3a6a8acf40824db0ae74d15c5399ab06910c7653&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %