1-Methylpiperazine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 109-01-3
Molecular Formula: C5H12N2
Formula Weight: 100.17
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4655
Odour: Amine-like
Melting Point: -6°
Boiling Point: 137-139°
Beilstein Reference: 102724
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00005966
Formula:
C₅H₁₂N₂ Punto di ebollizione: 137…139 °C Punto di fusione: –6 °C Densità: 0,903 Flash Pt: 34 °C (93 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005966 CAS Number: 109-01-3 EINECS: 203-639-5 UN: 2734 ADR: 8,II |