Piperazina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07325.0005
8.07325.0250
8.07325.1000
8.07325.9035
8.07325.9050
8.07325.9025
8.07325.5000
8.07325.0005EA
24.9
EUR
8.07325.0005
8.07325.0250
8.07325.1000
8.07325.9035
8.07325.9050
8.07325.9025
8.07325.5000
Piperazina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Piperazina
Formula:
C₄H₁₀N₂ Punto di ebollizione: 146 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 44…46 °C Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005953 CAS Number: 110-85-0 EINECS: 203-808-3 UN: 2579 ADR: 8,III Merck Index: 13,07545 |
Solubility | 150 g/l (20 °C) |
Melting Point | 107 - 111 °C |
Molar Mass | 86.14 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 65 °C |
Explosion Limit | 4 - 14 %(V) |
Density | 1.1 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12 (150 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 320 °C DIN 51794 |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |