Stampa…
Piperazina, anidro 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A15049.36 A15049.0E A15049.22
A15049.36EA 54.2 EUR
A15049.36 A15049.0E A15049.22
Piperazina, anidro 99%
Piperazina
Purity: 99% CAS No.: 110-85-0 Molecular Formula: C4H10N2 Formula Weight: 86.14 Flash Point: 88°(190°F) Melting Point: 108-113° Boiling Point: 146-148° Beilstein Reference: 102555 Merck Reference: 14,7464 UN No.: 2579 MDL No.: MFCD00005953
Formula: C₄H₁₀N₂
Peso molecolare: 86,14 g/mol
Punto di ebollizione: 146…148 °C
Punto di fusione: 108…113 °C
Densità: 1,110
Flash Pt: 88 °C (190 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005953
CAS Number: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7464