Stampa…
Piperazina 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
131291000 131295000 131290025 131290100
ACRO131291000EA 33.2 EUR
ACRO131291000 ACRO131295000 ACRO131290025 ACRO131290100
Piperazina 99%, extra puro
Piperazina
Formula: C₄H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 146…148 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 107…111 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005953
CAS Number: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07545
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
GC ≥98.5 %
Color of solution ≤30 APHA (50% in methanol)