Stampa…
Acido barbiturico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00133.0100 8.00133.0250
8.00133.0100EA 41.1 EUR
8.00133.0100 8.00133.0250
Acido barbiturico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido barbiturico
Formula: C₄H₄N₂O₃
Peso molecolare: 128,09 g/mol
Punto di ebollizione: 441 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 250…252 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006666
CAS Number: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
Visualizza i codici
Solubility 11.45 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 252 °C (decomposition)
Molar Mass 128.08 g/mol
Bulk Density 720 kg/m3
pH 2 - 3 (50 g/l, H2O, 60 °C)