Stampa…
Acido barbiturico, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00132.0025 1.00132.0100
1.00132.0025EA 85 EUR
1.00132.0025 1.00132.0100
Acido barbiturico, EMSURE® per analisi, Supelco®
Acido barbiturico
Formula: C₄H₄N₂O₃
Punto di ebollizione: 441 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 250…252 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006666
CAS Number: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
Visualizza i codici
Solubility 11.45 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 252 °C (decomposition)
Molar Mass 128.08 g/mol
Bulk Density 720 kg/m3
pH 2 - 3 (50 g/l, H2O, 60 °C)