Acido barbiturico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
Purity: 99%
CAS No.: 67-52-7
Molecular Formula: C4H4N2O3
Formula Weight: 128.09
Flash Point: 150°(302°F)
pH: 2-3
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 120502
Merck Reference: 14,963
MDL No.: MFCD00006666
Formula:
C₄H₄N₂O₃ Punto di ebollizione: 441 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 250 °C (dec.) Flash Pt: 150 °C (302 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006666 CAS Number: 67-52-7 EINECS: 200-658-0 Merck Index: 14,963 |