Stampa…
Acido tiobarbiturico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A12681.14 A12681.22 A12681.36
A12681.14EA 46.4 EUR
A12681.14 A12681.22 A12681.36
Acido tiobarbiturico ≥98%
Acido tiobarbiturico
Purity: 98% CAS No.: 504-17-6 Molecular Formula: C4H4N2O2S Formula Weight: 144.15 pH: 1.8 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 120663 MDL No.: MFCD00006674
Formula: C₄H₄N₂O₂S
Punto di ebollizione: 419 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 235 °C
Densità: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006674
CAS Number: 504-17-6
EINECS: 207-985-8